Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM0242
336.21 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21968" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bis 1000 bp DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Der GeneRuler 100 bp DNA-Marker kann radioaktiv mit der T4 Polynucleotid-Kinase markiert werden (siehe Protokoll).
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter kann mit T4Polynucleotide Kinase radioaktiv markiert werden, siehe Protokoll. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
100 bp bis 1000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
5 x 50 μg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.