Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0241
67.67 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
94.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10588170
  • 104.00 CHF / 50 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bis 1000 bp DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Der GeneRuler 100 bp DNA-Marker kann radioaktiv mit der T4 Polynucleotid-Kinase markiert werden (siehe Protokoll).
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter kann mit T4Polynucleotide Kinase radioaktiv markiert werden, siehe Protokoll. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
100 bp bis 1000 bp
Nachhaltige Verpackung
50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2800381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Chargennummer2800215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Chargennummer2808061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Chargennummer2834246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0241
Chargennummer2884955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0241
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter > 100 bis 1.000 bp, 0,5 μg/μl