Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Mit den Socorex™ Acura Manuellen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich gleichbleibende Einstellungen für Pipettierarbeiten gewährleisten. Die zuverlässige Genauigkeit jeder einzelnen Einheit bei 0.5 und 1 μl wurde sichergestellt.
Marke: Socorex™ 825.0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Präzisioneinstellmechanik
- Einhändige Volumeneinstellung
- Für Volumenbereiche von 0.1 bis 1000 μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
825 | |
Acura™ | |
10 bis 100 μl |
Polypropylen | |
1 | |
Mikropipette | |
Je 1 |
SOC001 ACURA MANUAL 815 825 835 855
DateigrößeVersion: 803.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten > Volumen: 10 bis 100uL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur