Learn More
Thermo Scientific™ RiboRuler RNA Ladder, Low Range
Führen Sie die Größenbestimmung und Quantifizierung von RNA mit der Thermo Scientific™ RiboRuler RNA-Leiter für den niedrigen Bereich durch, die aus einer Mischung von 7 chromatographisch aufgereinigten Transkripten einzelsträngiger RNA (100 bis 1.000 bp lang) besteht.
Marke: Thermo Scientific™ SM1831
176.21 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
258.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die RiboRuler RNA-Leiter aus 100 bis 1000 Basenpaaren für den niedrigen Bereich ist ein Gemisch aus 7 chromatographisch aufgereinigten einsträngigen RNA-Transkripten (100 bis 1.000 bp lang), die aus spezifischen Vorlagen produziert wurden, die ein Fragment des pTZ19R-Polylinkers und Lambda-Phagenfragmente enthalten.
Die Leiter ist in 1 mmol EDTA, pH 6,0, erhältlich.
RiboRuler Low Range RNA-Marker besteht aus chromatographisch aufgereinigten Transkripten, wodurch sie frei von NTPs und RNA-Abbauprodukten sind. Die Konzentration jedes RNA-Transkripts wird spektrophotometrisch bestimmt (siehe Foto für genaue Mengen). Um die Möglichkeit einer Kontamination während des Gebrauchs zu minimieren, sollte der Marker in kleineren Mengen aliquotiert werden.
Die RiboRuler RNA-Leiter für den niedrigen Bereich eignet sich ideal für die Endmarkierung mit T4-Polynukleotid-Kinase und für Northern Blotting.
Besondere Eigenschaften
- Scharfe Bänder mit gleichmäßiger Intensität
- Einprägsame Bandgrößen und -mengen
- Ungefähre RNA-Quantifizierung durch festgelegte Konzentration der Leiterbanden
- Lieferung mit 2x RNA-Ladefarbstoff
- 6 Monate bei –20 °C stabil
Spezifikation
• 5 x 20 µl RiboRuler RNA-Leiter für den niedrigen Bereich (in 1 mmol EDTA, pH 6,0); ausreichend für 50 Anwendungen • 1 ml RNA-Ladefarbstoff Bei –70 °C oder –20 °C lagern (bis zu 6 Monate). |
|
Agarose | |
DNA-Leiter | |
RiboRuler |
2X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Ethidiumbromid | |
100 bp bis 1000 bp | |
5 x 20 μL |
Sicherheit und Handhabung
- RiboRuler Low Range RNA Ladder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formamide