Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler 500 bp DNA Ladder, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Die DNA-Stufenleiter aus 500 bp-Schritten ist für eine präzise Größenbestimmung von PCR-Produkten und anderen doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose- oder nicht denaturierenden Polyacrylamid-Gelen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0643
123.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10810231
  • 191.00 CHF / 25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
O'RangeRuler 500 bp DNA-Leiter, 500 bis 6.000 bp wurde zur präzisen Größenbestimmung von PCR-Produkten und anderen doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose-Gelen entwickelt. Es handelt sich um eine Stufenleiter mit Unterschieden von 500 bp zwischen den DNA-Fragmenten. Sie besteht aus gereinigten und ligierten wiederholten Grundeinheiten mit stumpfen Enden von 500 bp. Nicht empfohlen für die DNA-Quantifizierung.
Die O'RangeRuler 500 bp DNA-Leiter wird mit 6X orangem DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.
Überblick
  • Stufenleiter mit 500 bp-Schritten 
  • Scharfe Streifen, leicht zu merkende Fragmentgrößen 
  • Referenzbanden mit regelmäßigen Abständen (in Rot bereitgestellt)
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x Orange Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Orange G
Ja
Agarose-Gele
O’GeneRuler, O’RangeRuler
Agarose
DNA-Leiter
500 bp bis 6000 bp
Nachhaltige Verpackung
25 μg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2852161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberSM0643
Chargennummer2820224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0643
Chargennummer2807552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0643
Chargennummer2844869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0643
Chargennummer2857956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0643
Name des Produkts
Thermo Scientific™ O'RangeRuler 500 bp DNA Ladder, ready-to-use > 500 bis 6000 bp, 0,05 μg/μl