Learn More
Cole-Parmer™ Thermocouple™ Sensor
Diese Messfühler eignen sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelementfühler mit Isolierdraht enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff sowie Mini-Steckverbinder mit ANSI-Farbcode: Typ J – Schwarz, Typ K – Gelb und Typ T – Blau.
Marke:  Cole-Parmer™ 08512-82
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11841280
  • 34.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Der flexible, kaptonisolierte Draht eignet sich hervorragend für die Überprüfung von Lebensmitteltemperaturen
  • Der flexible, glasfaserisolierte Draht ist für Hochtemperaturmessungen geeignet
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage lieferbar
  • Sonden mit freiliegenden Anschlüssen werden nicht für den Einsatz mit wässrigen Lösungen empfohlen
  • Setzen Sie Sonden mit freiliegenden Anschlüssen vom Typ J keiner Feuchtigkeit aus, da sie sonst korrodieren
Spezifikation
Spezifikation
-150° to +482°C
Thermoelement-Sonde
Wird zur Messung bei hohen Temperaturen verwendet
120 in. (Sonde)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Thermocouple™ Sensor > Glasfaserisolierte Sonde; gelb; Temperaturbereich:-150 bis 482 °C