Learn More
Bohlender™ PP- und PBTP-Vakuumfallen
Zum Schutz von Pumpen oder Vakuumsystemen vor Schäden durch Dampf oder Kondensat.
Marke:  Bohlender™ D810-05
Artikelnummer. 15796425
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Vakuum-geeignet
  • Roter Schraubverschluss aus PBTP für Gewinde GL 45 und Verteilergehäuse aus PP mit 2-Schritt Schlauchanschlüssen für den Anschluss von elastischen Schläuchen sowie einem Gaseinlassrohr aus FEP
  • Mit einem Pfeil auf der Oberseite des Verteilergehäuses zur Anzeige der Durchflussrichtung
  • Gaseinlassrohr 150 mm lang
  • Außendurchmesser der Schlauchanschlüsse 9 mm, 12 mm
Spezifikation
Spezifikation
FDA
150 mm-Gaseinlassrohr
0 bis 110 °C
80 mm
Polypropylen, PBTP
GL 45
Vakuumfalle
Name des Produkts
Bohlender™ PP- und PBTP-Vakuumfallen > Gaseinlassschlauch, Länge 150 mm