Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ CO2-Inkubatoren Validierungsservice für Thermo Scientific™ CO2-Inkubatoren
Halten Sie sich an unsere branchenexklusive, nicht verbuchbare Requalifizierungsgarantie, die jedem Thermo Scientific CO2-Inkubatoren Validierungsservice mit Temperaturübersicht für Thermo Scientific CO2-Inkubatoren beiliegt
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE89003500
2197.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24077" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15566209
  • 2585.00 CHF / 1 Stück
Das Herzstück der Innovation
Aktionscode 24077 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
Wichtige Tests: Door Ajar, Stromausfall, CO2-Konzentration und Temperaturwerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific CO2-Inkubatoren
Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, open door and power loss testing.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in die wichtigsten Ballungsgebiete. Die Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • ULS Unity Lab Services , Thermo Scientific
    Sparen Sie jetzt bei unseren neuesten CO2-Inkubatoren und ULT-Gefriergeräten sowie bei unseren Service.
    Aktionscode: 24077
    Gültig bis zum2025-06-30
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ CO2-Inkubatoren Validierungsservice für Thermo Scientific™ CO2-Inkubatoren >