Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitszellen mit zwei Elektroden
Die in verschiedenen Materialien und Messbereichen erhältlichen 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen sind im Labor oder vor Ort vielseitig einsetzbar.
Marke: Thermo Scientific™ 011050MD
Beschreibung
Die in verschiedenen Materialien und Messbereichen erhältlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen sind im Labor oder vor Ort vielseitig einsetzbar.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011010A und 011010 sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011020A, 011020 und 9902BN sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,1 μS/cm bis 100 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011050MD, 011050A und 011050 sind Epoxid-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 20 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011510MD und 011510 sind Epoxid-Graphit-Elektroden, besitzen eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 013016MD, 013016A und 013016D sind Stahlelektroden (V4A), haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,01 μS/cm bis 300 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszelle 018020MD ist eine Glas-Platin-Elektrode, hat eine nominale Zellkonstante von 10 cm-1 und ist für Lösungen mit hoher Elektrolytkonzentration konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 2.000 mS/cm.
Empfohlen für:
Anwendungen im Labor und vor Ort
Spezifikation
1 cm^-1 | |
Orion Star Serie Messgeräte | |
Orion 2 Cell Präzise Leitfähigkeitssonde | |
1μS/cm Rate 20mS/cm |
Mini-DIN | |
Leitfähigkeitszellen mit 2 Elektroden | |
Epoxid, Platin, platinbeschichtet |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.