Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter, Niedriger Bereich
GREENER_CHOICE
Empfohlen für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA mit geringem Molekulargewicht auf Agarose-Gelen.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1191
84.42 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
84.42 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10304730
  • 130.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler DNA-Leiter für den niedrigen Bereich kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Ideal für die denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
25 bp bis 700 bp
Nachhaltige Verpackung
50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2849884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1191
Chargennummer2849886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1191
Chargennummer2812204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1191
Chargennummer2896027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1191
Chargennummer2923208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM1191
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter, Niedriger Bereich > 25 bis 700 bp, 0,5 μg/μl, 50 μg