Learn More
Invitrogen™ DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich
GREENER_CHOICE
DNA-Leiter für DNA-Analyse in Proben im niedrigen Bereich
Marke:  Invitrogen™ 10597012
158.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15766548
  • 238.00 CHF / 50 Mikrogramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: DNA-Leiter und 1 Fläschchen mit 6X TrackIt™ Cyan/Gelb-Ladepuffer
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich wurde für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 10 bp bis 300 bp entwickelt. Die DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich besteht aus neun einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit einer Referenzbande bei 100 bp zur einfachen Ausrichtung.
Die DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich ist ideal für die Trennung von 4–5 %-igen Agarose-Gelen geeignet.
Leistungsmerkmale der DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich:
  • Scharfe, klare Banden: durch Chromatographie gereinigte Fragmente für einheitliche und zuverlässige Ergebnisse
  • Praktisch—mit 6X TrackIt Cyan/Gelb-Ladepuffer zur Verfolgung der DNA-Migration
  • Präzise: eine exakte Menge von DNA in jeder Bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 100 µl DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich
• 1 ml Cyan/Gelb Beladefarbstoff
Lagerung bei –20 °C
Agarose
Nein
10 bp bis 300 bp
Agarose-Gele
50 μg
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,5 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
100 μl
Nachhaltige Verpackung
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10597012
Chargennummer2810410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10597012
Chargennummer2836310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10597012
Chargennummer2922851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10597012
Chargennummer2869995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10597012
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich > DNA-Leiter für die DNA-Analyse von kleinen Proben auf Standard-Agarose-Gel