Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 50 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Mischung einzelner, chromatographisch gereinigter DNA-Fragmente die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0372
325.62 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
344.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11813973
  • 516.00 CHF / 5 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 50 bp DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 50 bp DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. GeneRuler 50 bp DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
50 bp bis 1000 bp
Nachhaltige Verpackung
5 x 50 μg
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2827918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0372
Chargennummer2827838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM0372
Chargennummer2914347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0372
Chargennummer2869090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0372
Chargennummer2982358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM0372
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 50 bp DNA-Leiter > 50 bis 1.000 bp, 0,5 μg/μl, 5 x 50 μg