Learn More
Corning™ Sterile Zellsiebe
BIOPHARMA
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning™ Sterile Zellsiebe eignen sich ideal für die Vorbereitung von Durchflusszytometrieproben und werden mit Stammzellen und Primärzellen verwendet.
Marke:  Corning™ 431750
95.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360801
  • 103.38 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Starkes Nylonnetz in drei Porengrößen (40, 70 oder 100 μm) für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
  • Passt auf alle gängigen Marken mit konischen 50 ml-Röhrchen
  • Die nicht zytotoxische Vorrichtung verfügt über einen Rahmen aus Polypropylen mit Farbcodierung
  • Griffbereich für die Handhabung mit Pinzetten
  • Sterilisiert durch Gammabestrahlung
  • Zum Vorfiltern von Lösungen mit Partikeln >40 μm und zum Reinigen von Zellsuspensionen vor der Subkultur, Zählung und Analyse oder dem Einfrieren
  • Einzeln verpackt in Beuteln, die sich leicht öffnen lassen
Zur Vorbereitung von:
  • Einzelzellsuspensionen von Blutzellen
  • Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
  • Primärzellen aus Gewebe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Polypropylen
Konische Röhrchen, 50 ml
Blau
Steril
40 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer272295 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/06/2025 Catalog Number431750
Chargennummer272342 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number431750
Chargennummer266367 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number431750
Chargennummer264724 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number431750
Chargennummer272295 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/05/2025 Catalog Number431750
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Zellsiebe > Maschengröße:40 μm; blau