Learn More
Falcon™ serologische Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ serologische Pipetten sind einzeln in einer vollständig aus Kunststoff bestehenden, thermisch geformten Advantage™ Packung verpackt.
Marke:  Falcon™ 356551
34.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608261
  • 84.75 CHF / 200 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gammabestrahlt, pyrogenfrei und aus klarem Polystyrol für hohe Transparenz
  • Durch die exklusive Ausrichtungsmarkierung für die Graduierung können die Graduierungen in das Sichtfeld gebracht werden, bevor die Verpackung komplett entfernt wird
  • Die Innenoberfläche verhindert eine Meniskusbildung und verringert somit Ablesefehler. Gesamtgenauigkeit der Pipetten bei der Abgabe ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
  • Negative Graduierungen ermöglichen zusätzliches Fassungsvermögen
  • Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllen
  • Die Farbcodierung auf der Verpackung und den Ausblasringen vereinfacht die Größenbestimmung
Bestellinformation
Es sind vier Arten von kontaminationsbeständigen Packungen lieferbar: einzeln in thermogeformtem Papier/Kunststoff verpackt, einzeln in Vorteilspackungen aus thermogeformtem Vollkunststoff verpackt, Multipacks in Beuteln sowie Großpackungen
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe/Blow Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
1,5 %
Ja
3 ml
Standard
0.33 oz.
10 ml
Ja
Ja
Polystyrol
0.1 ml
200
Einzeln verpackt
Rot
Serologische Pipette
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4343006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/06/2025 Catalog Number356551
Chargennummer4323855 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number356551
Chargennummer4287677 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number356551
Chargennummer4245004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number356551
Chargennummer4214016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number356551
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Pipetten > Corning Advantage - vollständig Kunststoff; 10 ml