Learn More
Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
Marke: Corning™ 4870
229.63 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
- Der Boden des Reservoirs führt in einen runden, tiefen Punkt, damit das gesamte Lösungsmittel genutzt wird
- 50 ml: 145 × 70 × 28 mm
- 100 ml: 145 × 85 × 35 mm
- Für 1-, 8- oder 12-Kanal-Pipetten
- Einzeln verpackt oder in einer Großpackung
Spezifikation
50 ml | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
145 mm | |
5 St./Packung | |
70 mm |
14.5 x 7 x 2.8 cm | |
Steril | |
28 mm | |
200/Packung | |
Großpackung | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30