Learn More
Invitrogen™ Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit
Epi5™ Episomal iPSC Umprogrammierungskit
Marke: Invitrogen™ A15960
Beschreibung
Das Epi5™ Episomal iPSC Umprogrammierungskit bietet eine anwenderfreundliche, hocheffiziente Reihe von 5 episomalen Vektoren, die von Dr. Okita im Labor von Professor Yamanaka am Zentrum für iPS-Zellforschung und -anwendung (CiRA) der Universität Kyoto entwickelt wurden. Dieses System produziert transgen- und virenfreie, humaninduzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) mit Wirkungsgraden im Bereich von 0,04 bis 0,3 %, je nachdem, welcher Zelltyp neu programmiert wird.Das Epi™ Episomal iPSC Umprogrammierungskit bietet folgende Funktionen:
Erzeugen Sie Transgen- und Virus-freie iPSCs
Episomale Vektoren sind ein vielfach beschriebenes System für die Erzeugung von Transgen- und Virus-freien iPSCs und damit einer Quelle von iPSCs für alle Stadien Ihrer Forschung an pluripotenten Stammzellen. Andere Reprogrammierungsmethoden wie das Lentivirus enthalten Transgene, die sich in das Wirtsgenom integrieren können und dadurch möglicherweise Störungen des Genoms oder unvorhersehbare Ergebnisse verursachen könnten.
Als oriP/EBNA1-Vektoren enthalten diese episomalen Vektoren 5 Umprogrammierungsfaktoren (Oct4, Sox2, Lin28, Klf4 und L-Myc) und replizieren extrachromosomal nur einmal pro Zellzyklus. Bei dieser Replikationsrate gehen die Episome mit einer Rate von etwa 5 % pro Zellgeneration verloren. Dieses System zeigt eine verbesserte iPSC-Generierung durch p53-Suppression, und die Aufnahme von L-Myc hat sich bei der Erzeugung menschlicher iPSC als potenter und spezifischer als c-Myc erwiesen (1).
Anwenderfreundlich es System
Dieses Kit mit 2 Fläschchen bietet das optimale System zur Umprogrammierung des episomalen Vektors und macht die Verwendung kleiner Moleküle im Umprogrammierungsmedium überflüssig. Die episomalen Vektoren werden durch Elektroporation in die Zelle eingeführt. Zur Elektroporation empfehlen wir die Verwendung des Neon™ Transfektionssystems, wodurch das Volumen und damit die Anzahl der Zellen, die für die Neuprogrammierung benötigt werden, flexibler gewählt werden kann.
Flexibilität bei der Auswahl von Mediensystemen
Das Epi5™ Episomal iPSC Umprogrammierungskit kann mit einer Vielzahl von Zelltypen und Mediensystemen verwendet werden. Protokolle für Fibroblasten und CD34+ Blutkörperchen sind als Umprogrammierung mit oder ohne Nährboden erhältlich.
1. Okita K, Matsumara Y, Sato Y, et al. Eine effizientere Methode zur Generierung integrationsfreier menschlicher iPS-Zellen. Nature Methods 8, 409-412, 2011.
Spezifikation
Keine | |
Transfektion | |
Elektroporator, Neon Transfektionssystem | |
Epi5™ | |
CAG | |
1 kit | |
Keine | |
EBNA-OriP |
2 Röhrchen. Bei -5 bis -20 °C lagern. | |
Stammzellen-Engineering und -Reprogrammierung | |
el | |
Episomales iPSC Umprogrammierungskit | |
Keine | |
pUC-Ursprung | |
Keine |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3072993 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A15960 |
144836A-144837 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A15960 |
144284-144283 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A15960 |
2534995 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A15960 |
2486948 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A15960 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.