Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Gewebeklärungs-/Färbe-Kit
Das CytoVista™-Gewebeklärungs-/Färbe-Kit klärt fluoreszierendes Gewebe, um scharfe und helle 3D-Fluoreszenzbildgebung bei jeder Gewebetiefe zu ermöglichen.
Marke: Invitrogen™ V11324
562.69 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Kit enthält sowohl CytoVista™-Gewebeklärungsreagenz als auch CytoVista™-Gewebeklärungs-Enhancer, mit denen die meisten fluoreszierend markierten Gewebetypen gleichzeitig geklärt werden können. Das Kit enthält auch Puffer für die Immunhistochemie (IHC) von Gewebe.
Merkmale der CytoVista™-Klärungsmittel für Gewebe und 3D-Zellkulturen:
• Schnelle Klärung fluoreszierend markierter Gewebe für die 3D-Bildgebung
• Minimale Schrumpfung, Expansion oder andere morphologische Veränderungen des Gewebes
• Der einfache Arbeitsablauf erfordert keine speziellen Geräte oder Geräte und lässt sich leicht an IHC anpassen
• Kompatibel mit den meisten Fluorophoren, einschließlich Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen
Im CytoVista™-Klärungsprozess für 3D-Zellkulturen und Gewebe werden Gewebe und 3D-Kulturzellen mit minimaler Veränderung ihrer Morphologie oder Nachweisempfindlichkeit mit fast allen Fluorophoren geklärt. Mit einem anwenderfreundlichen Protokoll kann das gesamte Mausgehirn (8 mm-Schnitt) innerhalb von 24 Stunden oder ein 1 mm-Schnitt in 2 Stunden ohne spezielle Geräte oder Geräte geklärt werden.
Der CytoVista™ Klärungsprozess ist mit den meisten Fluorophoren kompatibel, einschließlich fluoreszierender Proteine, die mit gängigen fluoreszierenden Bildgebungsgeräten wie Weitfeldmikroskopen, High-Content-Analysatoren, Konfokal- und Lichtscheibenmikroskopen erkannt werden. Für Erstbenutzer empfehlen wir das CytoVista™-Gewebeklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11324) oder das CytoVista™ 3D-Zellkulturklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11325). Diese Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Klärung und IHC-Färbung.
Die CytoVista™ Klärungstechnologie reinigt Gewebe ausreichend für die 3D-Fluoreszenzbildgebung, ändert aber im Gegensatz zu anderen Klärungstechniken die Gewebemorphologie nicht wesentlich. Minimale morphologische Veränderungen, wie Schrumpfung und Kontraktion, wurden beobachtet. Bei kostbaren Proben kann die Klärung umgekehrt werden, und das Gewebe kann für histologische Studien wie H&E-Färbungen verarbeitet werden.
Für Gewebe, die leichter zu klären sind, wie Gehirn, Lunge, Darm, Haut und Gewebe mit einer Dicke von weniger als 250 µm, reicht die Behandlung mit dem CytoVista™-Gewebeklärungsreagenz für die 3D-Bildgebung aus. Gewebe mit einer Dicke von mehr als 250 µm oder die schwer zu klären sind, wie Niere, Leber, Herz und Plazenta, erfordern jedoch eine Vorbehandlung mit dem CytoVista™-Gewebeklärungsreagenz, gefolgt von einer Behandlung mit dem CytoVista™ Gewebeklärungs-Enhancer.
Das CytoVista™ 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz wird für Sphäroide oder Organoide mit einer Dicke von bis zu 1 mm empfohlen.
Für harte Gewebe, wie Knochen, Knorpel und Bindegewebe, wird das CytoVista™ Gewebeklärungsreagenz nicht empfohlen.
Spezifikation
Kit für Gewebereinigung/-färbung | |
Reagenz für die Zell- und Gewebevorbereitung | |
1 kit |
CytoVista™ | |
|
|
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-07-03
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.