Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Red CMXRos Dye, for flow cytometry
Mitotracker™ Farbstoffe für die Durchflusszytometrie sind membrangängige Reagenzien, die Mitochondrien in lebenden Zellen kennzeichnen.In optimaler Konzentration und mit Protokollen für die Durchflusszytometrie geliefert, um eine präzisere Analyse mit herkömmlicher und spektraler Durchflusszytometrie zu ermöglichen.
Marke:  Invitrogen™ M46752
151.90 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17521655
  • 217.00 CHF / 100 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Membrangängige Reagenzien, die Mitochondrien in lebenden Zellen kennzeichnen
  • Farbstoffe werden in einer optimierten Konzentration mit Protokollen für die Durchflusszytometrie bereitgestellt, um eine präzisere Analyse sowohl bei konventioneller als auch bei spektraler Durchflusszytometrie zu ermöglichen
  • Inkubieren Sie Zellen einfach in der empfohlenen Farbstoffkonzentration für die Durchflusszytometrie, die passiv über die Plasmamembran diffundiert und sich in aktiven Mitochondrien anreichert
  • Helle Farben ermöglichen den einfachen Nachweis von Mitochondrien mithilfe der Durchflusszytometrie, ohne dass spezielle Filter erforderlich sind
  • Farbstoffe sind konsistent, zuverlässig und stabil und ermöglichen die Erstellung qualitativ hochwertiger Daten
  • Optimiert für die Durchflusszytometrie mit allen wichtigen Reagenzien zur Markierung von Mitochondrien in einem einzigen Kit
  • Lösen Sie ein Fläschchen Farbstoff in wasserfreiem DMSO auf, um genügend Farbstoff für 20 Assays zu erhalten
  • Eine Reihe von verfügbaren Farben werden mit Standard-Durchflusszytometriefiltern erkannt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
Farbstoff
5 Fläschchen
Raumtemperatur
5 x 20 Tests
100 Tests
RUO
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberM46752
Chargennummer2856023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberM46752
Chargennummer2714500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberM46752
Chargennummer2615844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2023 Catalog NumberM46752
Chargennummer2552702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2022 Catalog NumberM46752
Name des Produkts
Invitrogen™ MitoTracker™ Red CMXRos Dye, for flow cytometry > 100 Tests