Learn More
Motic™ Trinokularer Okularadapter, Serie 28
Vereinfachen Sie die Photomikografie mit diesem Adapter. Der Motic™ Trinokular-Okularadapter der Serie 28 ermöglicht den Anschluss einer C-Typ-SLR-Kamera an Ihr Mikroskop.
Marke:  Motic™ 1101000300592
Artikelnummer. 15415112
  • 81.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erleichtert die Photomikographie.
  • Für Spiegelreflexkameras mit C-Halterung vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
C-Typ- und SLR-Kameraadapter
Mikroskope der Serie 28
Okular
Name des Produkts
Motic™ Trinokularer Okularadapter, Serie 28 > Kann verwendet werden mit: Kamera vom Typ C und SLR