Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage
GREENER_CHOICE
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
Marke:  Sartorius™ BCE4202-1S
1491.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16304718
  • 1635.00 CHF / 1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
  • Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
  • Überlastschutz
  • Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
  • Verhindert Kreuzkontamination.
  • Abwischbares Design
  • Leicht abnehmbare Teile
  • Effektiver Windschutz
  • Minimiert Wägefehler durch elektrostatisch geladene Proben mit speziell beschichteten Glasteilen 
  • Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
  • Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
  • Plug-and-Play-Komfort
  • Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
  • Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
  • 12 Integrierte Anwendungen
  • GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
  • Moderne Konnektivitätsmethoden
  • Kennwortschutz für sicheren Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat
4200 g
10 mg
PBT, Glas, Edelstahl
10 mg
Keine interne Kalibrierung
219 mm
7 kg
Class II
9-poliger USB C
LED; Intuitiv, verschleißfest mit Touchtechnologie
Schwenkstütze, Rahmenwindschutz, Netzteil mit länderspezifischen Netzadaptern, Bedienungsanleitung, Stoßdämpfer
Elektronische Toploading-Waagen
0,9 s
317,00 mm
94 mm
100 bis 240 VAC (±10%)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage > Fassungsvermögen: 4200 g; Lesbarkeit: 10 mg; Kalibrierung: Keine interne Kalibrierung