Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Diese Waage ist ein ideales Modell für jede Anwendung und bietet eine Höchstlast zwischen 320 und 14.200 Gramm und eine Ablesbarkeit von 1 bis 100 Milligramm.
Marke:  Sartorius™ MCA6202S-2CEU-0
6487.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16329655
  • 7375.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius™.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung
  • Moderne Benutzeroberflächen und einfache Prozessintegration
  • Pharmazeutische und GxP-Konformität
  • Datenverarbeitung, Integrität und Konnektivität
  • Ergonomische Probenbehandlung
  • Unbegrenzte Kommunikation mit höchster Genauigkeit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Typenzulassungszertifikat für China, CE
6200 g
10 mg
1 s
100/240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1 A
D-Sub-Anschluss, 9-polig
Farb-Touchscreen
Aluminium, PBT, Optiwhite Floatglas, Edelstahl
Elektronische Toploading-Waage
Nein
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Sartorius™ Cubis™ II Präzisions-Laborwaage > Cubis II Präzisions-Laborwaage; Kapazität: 6200 g; Displaytyp: Farb-Touchscreen; Lesbarkeit: 10 mg; Stabilisierungszeit: 1 s; Zertifizierungen/Konformität: Typzulassungszertifikat für China, CE