Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage
Erschwingliche Waage für zuverlässige Ergebnisse
Marke:  OHAUS™ 30619384
1220.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17268770
  • 1427.90 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen
  • Mit unterem Gehäuse aus Gussmetall, Unterschale und Wägeschale aus Edelstahl
    • Langlebig konstruiert für den vielseitigen, langfristigen Einsatz
  • Zweite Anzeige für zusätzliche Informationen/Anleitungen und USB-/RS232-Konnektivität für einfache Kommunikation
    • Modelle mit Windschutz verfügen über eine ESR-Leiste (statische Entfernung) für eine praktische Erdung
Hauptmerkmale:
  • Vom Anwender wählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen
  • Automatisches Taragewicht
  • Automatische Dimmfunktion
  • Vom Anwender wählbare Kalibrierpunkte für die Messspanne
  • Software-Sperre und Reset-Menü
  • Vom Anwender wählbare Kommunikationseinstellungen und Datendruckoptionen
  • Vom Anwender definierbare Projekt- und Anwender-IDs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage > Modell: PX6202/E, Kapazität: 6200 g, Ablesbarkeit: 0,01 g