Learn More
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes
EN approved safety cabinets with extreme fire resistance for the storage of flammables. 90-minute fire resistance certified according to EN14470-1 norm.
Marke:  Justrite JCB22609YL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17712368
  • 3710.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Gehäuse besteht aus 1 bis 15 mm dickem Stahl und hochdichten Steinwollfaser- und Kalziumsulfatplatten und hat eine robuste säurebeständige Epoxidbeschichtung, die für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit sorgt.
  • Im Falle eines Brandes quillt die thermoexpandierende Isolierung in der Hitze auf, um eine hermetische Abdichtung gemäß EN14470-1 zu gewährleisten.
  • Die Schranktüren lassen sich manuell öffnen und schließen
  • Im Falle eines Brandes löst sich das eingebaute Schmelzlot aus und ermöglicht das automatische Schließen der Türen bei 50°C.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung entzündlicher Substanzen
47 in.
Gelb
Sicherheitswerkbank
207 cm
120 cm
Stahl
Name des Produkts
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes > Schrank; Länge: 120 cm