Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.
Marke:  Fisherbrand™ 1176-3406
21.12 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763406
  • 323.96 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige Silikonschläuche
  • FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
5 mm
8 mm
1.5 mm
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten
Durchscheinend
250 °C
Autoklavierbar
Silikon
25 m
Peristaltische Pumpen
-40 °C
Flexibel
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 5mm; AD: 8mm, Länge: 25 m