Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit SiteClick™ Qdot™ R-PE und Biotin-Antikörpermarkierungskits hell markierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzbildgebung oder den Western Blot-Nachweis.
Marke:  Invitrogen™ S10453
696.16 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15138735
  • 916.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält alles, was für die Azidmodifizierung und Markierung von 100 µg Antikörper erforderlich ist.
1 kit
405/655
100 μg
Qdot™, SiteClick™
Tiefrot
Qdot 525-800
Labeling Kit
Gesamte Kit nach Erhalt bei 2 bis 6 °C lagern
SiteClick Markierungssystem
Nasseis
Qdot 655
IgG
UV, Violett, Blau, Grün, Gelb
Name des Produkts
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit