Learn More
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes
EN approved safety cabinets with extreme fire resistance for the storage of flammables. 90-minute fire resistance certified according to EN14470-1 norm.
2850.00 CHF - 3710.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitswerkbank |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung entzündlicher Substanzen |
Höhe (metrisch) | 207 cm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17702368
|
Justrite
JCB22608YL |
60 cm |
2850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17712368
|
Justrite
JCB22609YL |
120 cm |
3710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Constructed using 1 - 15 mm steel and rock-wool fiber high-density and calcium sulphate panels, the cabinet body has a rugged acid-resistant epoxy coated exterior that provides excellent corrosion resistance
- In case of a fire, the thermo-expanding isolation swells in heat to ensure a hermetic seal according to standard EN14470-1
- The cabinet doors open or close manually
- In the event of a fire, the built-in fusible link system releases to allow automatic closure of doors at 50°C
Spezifikation
Gelb | |
Sicherheitswerkbank | |
207 cm |
Stahl | |
Lagerung entzündlicher Substanzen |