Learn More
uvex 2111 Whisper Supreme wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche der Whisper Gehörschutzstöpsel lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen, zur Vermeidung möglicher Gehörschäden durch Schmutzpartikel. Die Ohrenstöpsel werden für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch in einer durchsichtigen Box geliefert.
Marke: uvex 2111235
71.62 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die mit einer Schnur versehenen Ohrstöpsel können in weniger lauten Bereichen bequem um den Hals getragen werden
- Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
- Erfüllt Norm EN 352-2 mit Zusatzanforderung W
- Durchsichtige Box enthalten, für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch
EN 352 Zusatzanforderungen
- W – Warnsignal hören, allgemein
Spezifikation
Gelb | |
Etui im Taschenformat | |
Whisper Supreme | |
50 | |
Mit Trageband | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 |
Nein | |
Groß | |
Hygienische Box | |
na | |
Oval | |
Wiederverwendbar | |
Nein | |
W |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen