Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit SiteClick™ Qdot™ R-PE und Biotin-Antikörpermarkierungskits hell markierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzbildgebung oder den Western Blot-Nachweis.
Marke:  Invitrogen™ S10454
697.68 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15136585
  • 918.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält alles, was für die Azidmodifizierung und Markierung von 100 µg Antikörper erforderlich ist.
1 kit
405/705
100 μg
Qdot™, SiteClick™
Nahes IR
Qdot 525-800
Labeling Kit
Gesamte Kit nach Erhalt bei 2 bis 6 °C lagern
SiteClick Markierungssystem
Nasseis
Qdot 705
IgG
UV, Violett, Blau, Grün, Gelb, Rot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2916284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog NumberS10454
Chargennummer2935446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog NumberS10454
Chargennummer2610292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberS10454
Chargennummer2549281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog NumberS10454
Chargennummer2462713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog NumberS10454
Name des Produkts
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit