Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
GREENER_CHOICE
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke:  Agilent BioTek 406PSNA4-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17267889
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek EL406 Waschgerät-Spender ist ein kompaktes Gerät, das schnelle, vollständige Plattenwäsche und drei Reagenzienspender bietet. Die EL406 Funktionen umfassen Waschen und Abgabe für Standardassays sowie biomagnetische Trennung und Vakuumfiltrationsprotokolle
Der Dual-Action Verteiler optimiert das Waschen für lose anhaftende Zelleinschichten. Der patentierte Ultrasonic Advantage verhindert Verstopfungen in den Verteilerröhrchen vor dem Waschen, um Assay-Ausfälle zu reduzieren. Dieser modulare Platten-Waschgerät-Spender bietet Flexibilität mit Spritzenpumpen- und Peristaltikpumpen-Spendern sowie Plattenwäsche auf einer einzigen Plattform.
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender > Modell 406PSNA4 (96-Well, 3 Reagenzien-Dispenser)