Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
GREENER_CHOICE
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke:  Agilent BioTek 406PSUB1SB-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17217899
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek EL406 Waschgerät-Spender ist ein kompaktes Gerät, das schnelle, vollständige Plattenwäsche und drei Reagenzienspender bietet. Die EL406 Funktionen umfassen Waschen und Abgabe für Standardassays sowie biomagnetische Trennung und Vakuumfiltrationsprotokolle
Der Dual-Action Verteiler optimiert das Waschen für lose anhaftende Zelleinschichten. Der patentierte Ultrasonic Advantage verhindert Verstopfungen in den Verteilerröhrchen vor dem Waschen, um Assay-Ausfälle zu reduzieren. Dieser modulare Platten-Waschgerät-Spender bietet Flexibilität mit Spritzenpumpen- und Peristaltikpumpen-Spendern sowie Plattenwäsche auf einer einzigen Plattform.
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender > Drei Reagenziendispenser; 96-, 384-, 1536-Röhrchenkammer; kleine Bohrung, saphirgefliestes Röhrchen