Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
GREENER_CHOICE
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke:  Agilent BioTek 406PSUB1LB-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17207899
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek EL406 Waschgerät-Spender ist ein kompaktes Gerät, das schnelle, vollständige Plattenwäsche und drei Reagenzienspender bietet. Die EL406 Funktionen umfassen Waschen und Abgabe für Standardassays sowie biomagnetische Trennung und Vakuumfiltrationsprotokolle
Der Dual-Action Verteiler optimiert das Waschen für lose anhaftende Zelleinschichten. Der patentierte Ultrasonic Advantage verhindert Verstopfungen in den Verteilerröhrchen vor dem Waschen, um Assay-Ausfälle zu reduzieren. Dieser modulare Platten-Waschgerät-Spender bietet Flexibilität mit Spritzenpumpen- und Peristaltikpumpen-Spendern sowie Plattenwäsche auf einer einzigen Plattform.
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %; Dispensierung: ±1 μl bei 5 μl, +1 μl bei 20 μl, ±1 % bei 100 μl
Optional (1 oder 2 l)
500 bis 3000 μl/Well
≤ 2 μl/Well
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min.
14,5 kg
Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays
406PSUB1LB.
384-/96-Well-Mikrotiterplatten-Waschen (96-Röhrchen (8 x 12) Verteiler/Stahlröhrchen); 1536-Well-Mikrotiterplatten-Waschen und -Ausgabe (große Bohrung, Stahlröhrchen); 1 Reagenzien-Spender-Modul – 1 Peristaltikpumpe (autoklavierbar, 8 Spitzen (1 x 8) Kassette/saphirbestückt, Stahl- oder Kunststoffspitzen); 2-Reagenzien-Spender-Modul – 2 Spritzenpumpen (autoklavierbar/(2) 16-Röhrchen (1 x 16) Verteiler/Stahlröhrchen); automatische 4-Puffer-Schaltung
42 cm
31,8 cm
46 cm
100/240 V
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Waschlösung: < 3 % CV (modellabhängig); Dispensieren (Spritzenpumpe): ≤ 5 % CV bei 5 μl, ≤ 2,5 % CV bei 20 μl, ≤ 1 % CV bei 100 μl
96-, 384- und 1536-Well-Platten, niedriges Profil und Standardhöhe, feste Platten und Filterboden (Option)
96 Wells: 300 μl/Well, 96-Röhrchen-Verteiler: 13 s; 384 Wells: 100 μl/Well, 192-Röhrchen-Verteiler: 17 s; 1536 Wells: 10 μl/Wells, zwei 32-Röhrchen-Verteiler: 36 Sekunden
Mikrotiterplatten-Waschgerät/Spender
1 bis 250
50/60 Hz
1 μl
16,5 in.
12,5 in.
18 in.
32 lb.