Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke: Agilent BioTek 406PSUB3-SN
Beschreibung
Der BioTek EL406 Waschgerät-Spender ist ein kompaktes Gerät, das schnelle, vollständige Plattenwäsche und drei Reagenzienspender bietet. Die EL406 Funktionen umfassen Waschen und Abgabe für Standardassays sowie biomagnetische Trennung und Vakuumfiltrationsprotokolle
Der Dual-Action Verteiler optimiert das Waschen für lose anhaftende Zelleinschichten. Der patentierte Ultrasonic Advantage verhindert Verstopfungen in den Verteilerröhrchen vor dem Waschen, um Assay-Ausfälle zu reduzieren. Dieser modulare Platten-Waschgerät-Spender bietet Flexibilität mit Spritzenpumpen- und Peristaltikpumpen-Spendern sowie Plattenwäsche auf einer einzigen Plattform.
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
Spezifikation
±3 %; Dispensierung: ±1 μl bei 5 μl, +1 μl bei 20 μl, ±1 % bei 100 μl | |
Optional (1 oder 2 l) | |
500 bis 3000 μl/Well | |
≤ 2 μl/Well | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
14,5 kg | |
Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays | |
406PSUB3. | |
384-/96-Well-Mikrotiterplatten-Waschen (austauschbare 96-Röhrchen (384-/96-Well-Waschen) und 192-Röhrchen (schnelleres 384-Well-Waschen) Verteiler/Stahlröhrchen); 1-Reagenzien-Spender-Modul – 1 Peristaltikpumpe (autoklavierbar, 8-Spitzen (1 x 8) Kassette/saphirbestückt, Stahl- oder Kunststoffspitzen); 2-Reagenzien-Spender-Modul – 2 Spritzenpumpen (autoklavierbar/(2) 16-Röhrchen (1 x 16) Verteiler/Stahlröhrchen); automatische 4-Puffer-Schaltung | |
42 cm | |
31,8 cm | |
46 cm | |
100/240 V |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Waschlösung: < 3 % CV (modellabhängig); Dispensieren (Spritzenpumpe): ≤ 5 % CV bei 5 μl, ≤ 2,5 % CV bei 20 μl, ≤ 1 % CV bei 100 μl | |
96-, 384- und 1536-Well-Platten, niedriges Profil und Standardhöhe, feste Platten und Filterboden (Option) | |
96 Wells: 300 μl/Well, 96-Röhrchen-Verteiler: 13 s; 384 Wells: 100 μl/Well, 192-Röhrchen-Verteiler: 17 s; 1536 Wells: 10 μl/Wells, zwei 32-Röhrchen-Verteiler: 36 Sekunden | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät/Spender | |
1 bis 250 | |
50/60 Hz | |
1 μl | |
16,5 in. | |
12,5 in. | |
18 in. | |
32 lb. |