Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17-Phänotypisierungspanel mit Färbemitteln und Stimulierungsreagenzien
Das Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17-Phänotypisierungspanel mit Färbemitteln und Stimulierungsreagenzien ist auf Durchflusszytometrie-basierte Identitätstestsvon Typ 1 und Typ 17 T-Helferzellen ausgelegt.
Marke:  Invitrogen™ A42926
Artikelnummer. 17154729
  • 1104.00 CHF / 100 Reaktionen
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Phänotypisierungspanel mit Färbemitteln und Stimulierungsreagenzien nutzt hochwertige eBioscience™ Antikörper, Zellstimulationsreagenzien (induziert Zytokin-Produktion) und Fixierungs-/Permeabilisationsreagenzien (für intrazelluläre Marker IfN-g und IL-17) und umfasst ein gebrauchsfertiges Protokoll für die Experimenteinrichtung, Gating-Strategie und Analyse.
Die Vorteile:
  • Bewährte Leistung – Antikörper und unterstützende Reagenzien für die Durchflusszytometrie
  • Hoch referenzierte Antikörper – enthält einen der am häufigsten referenzierten Klone für IL-17
  • Schlüsselfertiges Kit und Protokoll – Enthält Reagenzien und standardisierte Gating-Empfehlungen, die für die durchflusszytometrische Charakterisierung erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
  • CD4-, IFN-g-, IL-17a-Antikörper, bei 2 bis 8 °C lagern
  • Zellstimulierender Cocktail, bei -5 bis -30 °C lagern
  • Protein-Transportcocktail, bei -5 bis -30 °C lagern
  • Reagenzien zur intrazellulären Fixierung und Permeabilisierung, bei 2 bis 8 °C lagern
Kit
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Essential Human Th1/Th17-Phänotypisierungspanel
Fluoreszent
100 reactions
eBioscience™
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17-Phänotypisierungspanel mit Färbemitteln und Stimulierungsreagenzien > 100 Reaktionen