Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1,5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- PTFE/Silikon
- 1,0 mm dick
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9–425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Kurzgewindefläschchenkit > 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur