Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set
Formuliert und optimiert für das Anfärben von Transkriptionsfaktoren und nukleären Proteinen mit Antikörpern (z. B. FOXP und Ki-67), Zytokin und Chemokin
Marke:  Invitrogen™ 00-5523-00
Artikelnummer. 11500597
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid und Formaldehyd
Spezifikation
1 Kit
Fixierungsverdünnung, Fixierungsreagenz, Permeabilisierungsverdünnung, Permeabilisierungsreagenz
eBioscience™
Färbepuffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3052352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-5523-00
Chargennummer3021049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-5523-00
Chargennummer3001402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-5523-00
Chargennummer3121223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-5523-00
Chargennummer3052324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-5523-00
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set > Foxp3/Transkriptionsfaktor-Färbepufferset