Learn More
Molecular Probes™ CountBright™ Absolute Counting Beads, für die Durchflusszytometrie
CountBright™ Absolute Counting Beads, für die Durchflusszytometrie
Marke: Molecular Probes™ C36950
434.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CountBright™ Absolute Counting Beads sind eine kalibrierte Suspension von Mikrokugeln, die über einen breiten Bereich von Anregungs- und Emissionswellenlängen hell fluoreszieren (UV-Anregungslicht 635 nm und Emission im Bereich 385 bis 800 nm). CountBright™ Absolute Counting Beads werden mit der Zellprobe gemischt und mittels Durchflusszytometrie untersucht. Durch den Vergleich des Verhältnisses von Kügelchenereignissen zu Zellereignissen können absolute Zellzahlen in der Probe berechnet werden. Da CountBright™ Kügelchen in der Probe gemischt werden, sind absolute Zellzahlen, die mit dieser auf einer einzigen Plattform beruhenden Methode ermittelt werden, genauer und weniger kompliziert als eine Zellkonzentration, die durch Tests auf mehreren Plattformen ermittelt wird. CountBright™ Absolute Counting Beads können mit jedem Probentyp verwendet werden, einschließlich nicht gewaschenen/lysierten Vollbluts.Lesen Sie weitere Informationen zu allen Zellzähler-Beads für die Durchflusszytometrie.
Spezifikation
Enthält 1 Flasche CountBright™ Absolute Counting Beads (5 ml). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
7 μm | |
UV bis 635/385 bis 800 nm | |
Röhrchen | |
5 mL | |
CountBright™ |
Fluoreszent | |
beliebige Laser (UV bis 633/635) | |
Durchflusszytometer | |
100 | |
Raumtemperatur | |
Bead für Zellzählung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30