Learn More
Dräger™ Eichsensor XS EC OV
Zum Nachweis oder zur Überwachung von Acetaldehyd-Gas
Marke: Dräger™ 6809115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bereich: 0 bis 200 ppm mit 1-ppm-Auflösung
Spezifikation
Organische Dämpfe | |
0 bis 200 | |
0,5 | |
-20°bis +50 °C |
10 bis 90 % | |
700 bis 1300 mbar | |
-4 bis +122 °F | |
1 Jahr |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Eichsensor XS EC OV > Bereich: 0 bis 200 ppm mit 1-ppm-Auflösung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur