Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads
Sie wurden für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen entwickelt, die durch ultraviolette, violette, blaue, grüne, gelb-grüne und rote Laser angeregt werden. UltraComp eBeads™ reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test.
Marke:  Invitrogen™ 01-2222-42
322.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15385356
  • 496.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
  • Kompatibel mit allen Fluorochromen, die von einem ultravioletten (355 nm) oder violetten (405 nm) Laser angeregt werden.
  • Sie müssen mit Standardfärbungspuffern verwendet werden, die PBS oder HBSS, Proteine wie BSA oder FKS und Natriumazid enthalten. Es dürfen keine weiteren Zusatzstoffe verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometer
100 tests
Kompensations-Beads
100 Tests
eBeads™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3080133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3080091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3021964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number01-2222-42
Chargennummer3011763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number01-2222-42
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads > 100 Tests
Nur für Forschungszwecke