Learn More
Greiner Bio-One EASYseal™ Abdeckfolie
Zum Schutz vor Verdampfung und Kontamination. Greiner Bio-One™ VIEWseal™ Versiegelungsfolie ist eine Standardversiegelungsfolie zum Versiegeln von Mikrotiterplatten.
Marke:  Greiner Bio-One 676001
Artikelnummer. 10696771
  • 194.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem Acrylat-Klebemittel beschichtet
  • Abdeckung/Aufbewahrung von Mikrotiterplatten (z. B. ELISA-Anwendungen)
  • Schutz gegen Verdampfung und Kontamination
  • Geeignet für optische Messungen
  • Nur für die einmalige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Unsteril
100
79.38 mm
Acryl
Mikrotiterplatte
Polyester-Film, Acrylkleber
135.1 mm
135,1 x 79,38 mm
Dichtungsmittel
50,8 μm
Name des Produkts
Greiner Bio-One EASYseal™ Abdeckfolie > Farbe: Transparent