Learn More
LentiArray™ LentiArray™ Bibliothek für humane Epigenetik, Glycerinvorräte
Zielt auf396 Gene mit bis zu4 gRNA pro Genziel für insgesamt1,548 gRNAs ab. Bibliotheken werden als 50 μl Glycerinbestand pro gRNA geliefert und sind auch als gebrauchsfertiges Lentivirus erhältlich
Marke:  LentiArray™ A32170
Artikelnummer. 16376512
  • 12978.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Glycerol-Stammlösung
1 Bibliothek
Name des Produkts
LentiArray™ LentiArray™ Bibliothek für humane Epigenetik, Glycerinvorräte > 1 Bibliothek