Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker-Zubehör
Verwenden Sie dieses Zubehör mit Epredia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker, Epredia™ PrintMate™ Kassettendrucker und Epredia™ SlideMate™ Objektträgerdrucker.
Marke: Epredia™ A79510013
Beschreibung
Verbessern Sie den Thermo Scientific™ PrintMate™ AS Kassettendrucker mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ PrintMate™ AS Kassettendrucker. Viele Zubehörteile können verwendet werden, um den Thermo Scientific™ PrintMate™ Kassettendrucker und den Thermo Scientific™ SlideMate™ Objektträgerdrucker zu verbessern.
Zubehör enthält:
- Sammeltabletts für Sammelsysteme (Karton mit 4 Stück)
- Trichter
- Heißfolienband, Karton mit 5 Stück (Rolle mit Band druckt ca. 20.000 Kassetten)
Spezifikation
Heißfolienband | |
Heißfolienband, Packung mit 5 Rollen, 5 Kartonröhren, mit Leervorspann | |
PrintMate AS Cassette Printer, Printmate Cassette Printer |