missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SR-AI/MSR Antibody (351615), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB2708B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SR-AI/MSR Monoclonal antibody specifically detects SR-AI/MSR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-reported
Spezifikation
SR-AI/MSR | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
351615 | |
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-reported | |
CD204, CD204 antigen, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, macrophage scavenger receptor 1, macrophage scavenger receptor type III, phSR1, phSR2, SCARA1macrophage scavenger receptor types I and II, Scavenger receptor class A member 1, scavenger receptor class A, member 1, SR-A | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SR-AI/MSR, Lys77-Leu451, Accession # P21757 | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Prostate Cancer | |
4481 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SR-AI/MSR Antibody (351615), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur