Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
Marke: Fisherbrand™ 14955190
Beschreibung
Proben auf wirtschaftliche und effiziente Weise sammeln, aufbewahren und transportieren
- Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
Probenbeutel | |
Flachdraht | |
Polyethylen | |
500/Packung | |
9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm) | |
22,9 cm | |
14 cm |
24 oz. | |
Bedruckt | |
Steril | |
3,50 mil | |
9 in. | |
5,5 in. |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen > Fassungsvermögen: 24 oz.; Stärke: 3,5 mil; bedruckt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur