Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Invitrogen E-Gel 48 Hochdurchsatz-Agarosegele mit oder ohne SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Marke: Invitrogen™ G820801
Beschreibung
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Invitrogen E-Gel 48 vorgegossene Agarose-Gele für hohen Durchsatz mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind – einfach die Proben laden und den Lauf starten.
Jedes Gel enthält 48 Probenwells und 4 Markerwells in 1 % oder 2 % hochauflösender Agarose mit 3,2 cm Lauflänge. Die verschiedenen Prozentigkeiten der Agarose dienen zur Trennung von DNA-Fragmenten verschiedener Größen:
• 1 % Agarose: DNA-Fragmente zwischen 400 bp und 10 kb
• 2 % Agarose: DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 3 kb
Jede Kassette ist einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird.
Zu den Merkmalen von E-Gel 48-Gelen gehören:
• Hochdurchsatz-Analyse: enthält 48 Probenbahnen und 4 Markerbahnen pro Gel
• Automatisierungsfähig: zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten und häufig verwendeten 8- und 12-Pin-Liquid-Handling-Robotern
• Skalierbar: Auflösung von bis zu 192 Proben in einem einzigen Lauf durch Kombination von bis zu vier E-Base Mother- und Daughter-Geräten
• Sicherere Wahl: enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine sicherere Alternative zu Ethidiumbromid
• Hohe Leistungsfähigkeit: Nachweis von 2 – 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von gerade einmal ∼20 Minuten
Sicherere Option
Wählen Sie SYBR Safe DNA-gefärbte Gele zur Minimierung der Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV-Licht. Vorgegossene E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe in Kombination mit Blaulicht-Transillumination bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung.
Im Gegensatz zu Ethidiumbromid, dem am häufigsten in Agarose-Gele integrierten DNA-Färbemittel, ist SYBR Safe DNA-Gelfärbung ein ungiftiges, nicht mutagenes DNA-Färbemittel, das für Anwender und Umwelt sicherer ist und Kosten der Einrichtung für die Entsorgung spart.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 2 – 3 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als selbst zu gießende Gele.
Jedes E-Gel Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in eine trockene Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gelfärbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel 48 Agarose-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel 96 DNA-Leiter für hohe Messbereiche (Kat.- Nr. 12352019) oder E-Gel 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099) Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel Agarose-Gele für hohen Durchsatz erfordern das E-Base Elektrophoresegerät für Gelläufe.
Erhältlich in einer Vielzahl von Gelformaten
E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die E-Gel 96 und 48 Agarose-Gele für hohen Durchsatz mit SYBR Safe sind mit 1 %- und 2 %-Gelanteilen erhältlich.
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-Leiter | |
1 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™-sicher | |
Weniger gefährlich | |
Raumtemperatur |
• Jede Packung enthält 8 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
|
E-Gel | |
400 bp bis 10 kb | |
48 4 Well | |
8 Gele |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ES181124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G820801 |
ES140125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G820801 |
ES061124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G820801 |
ES070125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G820801 |
ES131024-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G820801 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.