Learn More
Gibco™ CTS™ RevitaCell™ Supplement (100X)
CTS RevitaCell Supplement (100x) ist ein gemäß cGMP hergestelltes, von tierischen Zusätzen freies chemisch definiertes Supplement, das mit pluripotenten Stammzellen (PSCs) verwendet wird.
Marke:  Gibco™ A4238401
Artikelnummer. 16381984
  • 273.00 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • cGMP-konforme Fertigung, frei von Stoffen tierischen Ursprungs, chemisch definierter Zusatz) wurde für die Verwendung mit pluripotenten Stammzellen (PSC) entweder als eine Wiedergewinnungslösung nach dem Auftauen zur Verbesserung der Zellviabilität oder in Kombination mit CTS™ Essential 8 Medium zur Verbesserung von Anwendungen von Passagen einzelner Zellen optimiert
  • Reduziert die Belastung bei der Qualifizierung von Reagenzien beim Wechsel vom Labor in die Klinik
  • Erleichtert die Zulassungseinreichung durch cGMP-Herstellung und die Verfügbarkeit von Dokumentation
  • Erleichtert den Übergang vom Labortisch zur Klinik durch den direkten Ersatz von RUO RevitaCell Supplement
Erleichtert die Einreichung von Zulassungsanträgen
CTS™ RevitaCell Supplement wird in einer Einrichtung hergestelt, die Methoden und Kontrollen entsprechend cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Part  820 verwendet. Unser FDA-zugelassener Produktionsstandort ist ISO 13485-zertifiziert. Vollständig dokumentierte Rückverfolgbarkeit und bequemer Zugriff auf unseren Drug Master File (DMF) sind für das CTS™ RevitaCell Supplement verfügbar.
Vereinfacht den Übergang vom Labortisch zur Klinik
Wie das RUO RevitaCell Supplement maximiert das CTS™ RevitaCell Supplement die Zellviabilität nach der Passage einzelner Zellen und sorgt für eine hohe Zellviabilität nach dem Auftauen und für ein starkes Wachstum pluripotenter Stammzellen.  Sowohl das RUO als auch das CTS™ RevitaCell Supplement enthält einen ROCK-Inhibitor, der eine höhere Spezifität als die herkömmlichen Inhibitoren aufweist, gekoppelt mit Molekülen, die antioxidative und freie Radikale fangende Eigenschaften enthalten, die die Auswirkungen von Stress auf die Zellen minimieren.  Mit seinen zusätzlichen Sicherheitstests, einschließlich Hilfsstoffen, ermöglicht CTS™ RevitaCell Supplement einen reibungslosen Übergang vom RUO RevitaCell Supplement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C und vor Licht geschützt lagern.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, chemisch definiert
Flüssig
Steril gefiltert
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Wird in einer Konzentration von 0,9 mg/ml geliefert
Pluripotent Stem Cells (PSCs)
100 X
Ergänzungsstoff
Pluripotente Stammzellen (PSC)
5 mL
Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2366881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4238401
Chargennummer2449298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4238401
Chargennummer2524627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4238401
Chargennummer2753926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4238401
Chargennummer2824820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA4238401
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ RevitaCell™ Supplement (100X) > CTS RevitaCell Supplement (100x)
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.