Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
Marke: Invitrogen™ G720802
404.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jede Packung E-Gel 96 Gele enthält 8 Gele und eine Anleitung.
Beschreibung
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
- Gepufferte, vorgefertigte Gele für schnelle DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz
- Jedes Gel enthält 96 Probenbahnen und 8 Markerbahnen, die zum Screening mehrerer PCR-Produkte, Plasmid-Präparate und Restriktionsverdaue geeignet sind
- Das Format mit gestaffelten Wells bietet eine Lauflänge von 1,6 cm und Auflösungen zwischen 100 bp und 10 kb
- Das Ladeformat ist kompatibel mit Mehrkanalpipetten und den am häufigsten verwendeten 8-, 12- und 96-Pin-Liquid-Handling-Robotern
- Mit 12-minütigen Laufzeiten können bis zu 20.000 Proben an einem einzigen Tag aufgelöst werden
- Im Gegensatz zu Ethidiumbromid ist SYBR Safe DNA Gel Stain ein ungiftiges, nicht mutagen wirkendes DNA-Färbemittel, das für Anwender und Umwelt sicherer ist
Anwendungen:
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Gel™ quantitative DNA-Leiter, niedriger Bereich | |
2 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™ Safe | |
Weniger gefährlich | |
Raumtemperatur |
• Jeder Karton mit E-Gel™ 96 Gelen enthält 8 Gele und ein Handbuch Lagerung bei Raumtemperatur. |
|
E-Gel | |
100 bp bis 2 kb | |
96-Well | |
8 Gele |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N051124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G720802 |
N281024-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G720802 |
N120824-02 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G720802 |
N100924-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G720802 |
N290523-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G720802 |