Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Invitrogen E-Gel 48 Hochdurchsatz-Agarosegele mit oder ohne SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
324.00 CHF - 1084.00 CHF
Spezifikation
Geltyp E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Menge Trennbereich Gelanteil (%) Färbemitteltyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Trennbereich Gelanteil (%) Färbemitteltyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10133992
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G800801
8 Gele 400 bp bis 10 kb 1 % Ethidiumbromid
481.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16803816
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G820801
8 Gele 400 bp bis 10 kb 1 % SYBR™-sicher
336.00 CHF
700 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16533994
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G820841
4 x 8 Gele 400 bp bis 10 kb 1 % SYBR™ Safe
1078.00 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10327312
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G800802
8 Gele 50 bp bis 3 kb 2 % Ethidiumbromid
477.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16595701
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G820802
8 Gele 50 bp bis 3 kb 2 % SYBR™ Safe
337.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17106458
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G820842
4 x 8 Gele 50 bp bis 3 kb 2 % SYBR™ Safe
1084.00 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10664763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G800804
8 Gele 10 bis 400 bp 4% Ethidiumbromid
472.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17146622
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G820804
8 Gele 10 bis 500 bp 4% SYBR™ Safe
324.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17116458
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G820844
4 x 8 Gele 10 bis 500 bp 4 % SYBR™ Safe
1058.00 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel
Agarose-Gel
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels