Learn More
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Dynamis AGT Medium
Marke:  Gibco™ A2617502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440994
  • 10560.00 CHF / 100 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dry format medium.
Store in the dark and dry at 2°C to 8°C.
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Pulver (AGT)
Double Polybagged with dessicants in Ropack Bucket
100 L
CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Mammalian Cell Culture
AGT Medium
AGT™, Dynamis™
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2445081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2439302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2442594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2444189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2445029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Name des Produkts
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium > 100 l
Achtung: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.