Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
Marke: Bel-Art™ H13189-0000
116.23 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
- Heller, orangefarbener, biogefährdender Stahldraht mit Epoxidbeschichtung
- Chemisch und korrosionsbeständig; unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Autoklavierbar
Spezifikation
Poxygrid™ Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
01-814-3, 01-814C, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-828D, 01-828-033, 01-829D, 01-831A, 01-832A 36 H x 24 in. B Beutel für biologische Gefahrenstoffe | |
-369 °F bis +250 °F | |
14.6 in. | |
29.5 Zoll | |
14.6 Zoll |
Runder, epoxidbeschichteter Drahtrahmen mit einfach zu bedienendem Hakenring über einer Oberseite | |
Orange | |
Zur Aufbewahrung von Beuteln für biologische Gefahrenstoffe offen und gebrauchsfertig | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
-223°bis +121 °C | |
37 cm | |
75 cm | |
37 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
14Minuten
54Sekunden
11