Learn More
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Dynamis AGT Medium
Marke:  Gibco™ A2617501
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16350876
  • 1332.00 CHF / 10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Trockenformat-Medium.
Dunkel und trocken bei 2 – 8 °C lagern
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
AGT-Medium
AGT™, Dynamis™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Pulver (AGT)
In Polybeuteln in Sicherheitsbehälter verpackt
10 L
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2445081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2439302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2442594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2444189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Chargennummer2445029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Name des Produkts
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium > 10 L
Achtung: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.